Få mere at vide
Elaidinsyre, 98 %
Beskrivelse
I humane blodplader inkuberet med arachidonsyre, hæmmer elaidinsyre HHT- og HETE-dannelsen, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
elaidinsyre dannelsen af HHT og HETE, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elaidic acid |
| Smeltepunkt | 41 °C til 45 °C |
| Kogepunkt | 288 °C (100 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1726543 |
| Merck Index | 14,3533 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 282.47 |
| Vis mere |