Få mere at vide
Elaidinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412597 5 g 5g
11402597 1 g 1g
11422597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14832.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevares koldt
I humane blodplader inkuberet med arachidonsyre, hæmmer elaidinsyre HHT- og HETE-dannelsen, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse I humane blodplader inkuberet med arachidonsyre, hæmmer
elaidinsyre dannelsen af HHT og HETE, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-79-8
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.468
MDL nummer MFCD00063954
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC navn (E)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elaidic acid
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Kogepunkt 288°C (100 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 282.47
Procent renhed 98%