Få mere at vide
Elaidinsyre, 98 %
Artikelnummer. 11402597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402597 1 g 1g
11412597 5 g 5g
11422597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14832.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.26 DKK
    342.65 DKK / 1g
    Spare 78.61 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opbevare koldt | CAS: 112-79-8 | C18H34O2 | 282,468 g/mol
I humane blodplader inkuberet med arachidonsyre, hæmmer elaidinsyre HHT- og HETE-dannelsen, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse I humane blodplader inkuberet med arachidonsyre, hæmmer
elaidinsyre dannelsen af HHT og HETE, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-79-8
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.468
MDL nummer MFCD00063954
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC navn (E)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elaidic Acid
Smeltepunkt 41 °C til 45 °C
Kogepunkt 288 °C (100 mm)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 282.47
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Elaidic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Elaidic acid