Få mere at vide
Elaidamide, TRC
Artikelnummer. 30383831
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30383831 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30383831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE500000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elaidamide
CAS 4303-70-2
Molekylær formel C18 H35 N O
Mængde 100 mg
Synonym 9-Octadecenamide, (9E)- (9CI, ACI), (9E)-9-Octadecenamide (ACI), 9-Octadecenamide, (E)- (ZCI), Elaidamide (6CI, 7CI, 8CI), (E)-9,10-Octadecenamide, Elaidic acid amide, Elaidic amide, Elaidoylamide, trans-9,10-Octadecenamide, trans-9-Octadecenamide
InChI formel InChI=1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9+
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)N
IUPAC navn (E)-octadec-9-enamide
Molekylvægt (g/mol) 281.48
Formel vægt 281.2719