Få mere at vide
Elagolix Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elagolix Sodium |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C32H30F5N3O5.Na/c1-19-28(21-11-6-14-26(45-2)29(21)34)30(43)40(18-25(20-9-4-3-5-10-20)38-16-8-15-27(41)42)31(44)39(19)17-22-23(32(35,36)37)12-7-13-24(22)33;/h3-7,9-14,25,38H,8,15-18H2,1-2H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t25-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 653.1925 |