Få mere at vide
MedChemExpress Elacytarabine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 507.66 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.0% |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (246.23 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188181-42-2 |
| Synonym | CP 4055 |