missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Elacridar, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elacridar |
| CAS | 143664-11-3 |
| Molekylær formel | C34 H33 N3 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Elacridar - Bio-X TM |
| InChI formel | InChI=1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38) |
| SMIL | COc1cccc2C(=O)c3cccc(C(=O)Nc4ccc(CCN5CCc6cc(OC)c(OC)cc6C5)cc4)c3Nc12 |
| IUPAC navn | N-[4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-5-methoxy-9-oxo-10H-acridine-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 563.64 |
| Formel vægt | 563.242 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?