Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Elacridar hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001645
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001645 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001645 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4646/10
P-gp inhibitor
P-glycoprotein (P-gp/ABCG1) inhibitor. Blocks P-gp-mediated multidrug resistance (MDR) of the cytotoxic drugs doxorubicin (Cat. No. 2252) and vincristine (Cat. No. 1257) in CHRC5 cells. Also inhibits breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2). Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elacridar hydrochloride
CAS 143851-98-3
Mængde 10 mg
Molekylær formel C34H34ClN3O5
Formel vægt 600.1
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 600.112