Få mere at vide
Elacridar-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elacridar-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)/i14D2,16D2 |