Få mere at vide
UVP EL serie UV lampe
Artikelnummer. p-8008739
Model-:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Længde (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11708261
Brand: UVP 95024902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse lamper til laboratorie- og inspektionsapplikationer. UVP™ EL-seriens UV-lamper er fremstillet med et holdbart, ekstruderet metalhus og ridsefast pulvermaling.
  • Robust design er fremragende til høj brug
  • Letvægts til nem at holde eller placer lampen i stativet eller skabet for håndfri betjening
  • Indbygget reflektor forbedrer UV-belysning
Tekniske data
Spænding 220 V
Watt 8 W
Bølgelængde 254 nm
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 376 x 96 mm
Elektriske krav 8 W, 220 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Længde (metrisk) 376 mm
Model- UVS-28
Bredde (metrisk) 96 mm
Produkttype UV lampe