Få mere at vide
UVP EL serie UV lampe
Artikelnummer. 11728261
Skift visning
Model-:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Længde (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Længde (metrisk) unitSize
11728261 UVM-57 378 mm Hver
11708261 UVS-28 376 mm Hver
11718251 UVLS-28 376 mm Hver
11748221 UVLM-28 376 mm Hver
11728251 UVM-16 302 mm Hver
11768241 UVL-24 249 mm Hver
11708251 UVLS-24 249 mm Hver
11778241 UVL-26 302 mm Hver
11758221 UVLS-26 302 mm Hver
11708231 UVS-16 302 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11728261 Leverandør UVP Leverandørnr. 95010402
Brug disse lamper til laboratorie- og inspektionsapplikationer. UVP™ EL-seriens UV-lamper er fremstillet med et holdbart, ekstruderet metalhus og ridsefast pulvermaling.
  • Robust design er fremragende til høj brug
  • Letvægts til nem at holde eller placer lampen i stativet eller skabet for håndfri betjening
  • Indbygget reflektor forbedrer UV-belysning
Tekniske data
Spænding 220/240 V
Watt 6 W
Bølgelængde 302 nm
Dimensioner (L x B x H) 378 x 81 x 64 mm
Elektriske krav 6 W, 220/240 V, 50/60 Hz
Højde (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Længde (metrisk) 378 mm
Materiale Plast
Model- UVM-57
Bredde (metrisk) 81 mm
Produkttype Håndholdt UV-lampe