Få mere at vide
UVP EL serie UV lampe
Artikelnummer. 11708261
Skift visning
Model-:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Længde (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11708261 UVS-28 376 mm Hver
11718251 UVLS-28 376 mm Hver
11748221 UVLM-28 376 mm Hver
11728251 UVM-16 302 mm Hver
11768241 UVL-24 249 mm Hver
11708251 UVLS-24 249 mm Hver
11778241 UVL-26 302 mm Hver
11758221 UVLS-26 302 mm Hver
11708231 UVS-16 302 mm Hver
11728261 UVM-57 378 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11708261 Leverandør UVP Leverandørnr. 95024902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6365.00 DKK
    4895.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1469.04 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 05-03-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Brug disse lamper til laboratorie- og inspektionsapplikationer. UVP™ EL-seriens UV-lamper er fremstillet med et holdbart, ekstruderet metalhus og ridsefast pulvermaling.
  • Robust design er fremragende til høj brug
  • Letvægts til nem at holde eller placer lampen i stativet eller skabet for håndfri betjening
  • Indbygget reflektor forbedrer UV-belysning
Tekniske data
Spænding 220 V
Watt 8 W
Bølgelængde 254 nm
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 376 x 96 mm
Elektriske krav 8 W, 220 V, 50 Hz
Længde (metrisk) 376 mm
Model- UVS-28
Bredde (metrisk) 96 mm
Produkttype UV lampe
Frekvens 50 Hz