Få mere at vide
UVP EL serie UV lampe
Model-:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Længde (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust design er fremragende til høj brug
- Letvægts til nem at holde eller placer lampen i stativet eller skabet for håndfri betjening
- Indbygget reflektor forbedrer UV-belysning
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 220 V |
| Watt | 6 W |
| Bølgelængde | 254 nm |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 302 x 96 mm |
| Elektriske krav | 6 W, 220 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Længde (metrisk) | 302 mm |
| Model- | UVS-16 |
| Bredde (metrisk) | 96 mm |
| Vis mere |