Få mere at vide
UVP EL lamper
Artikelnummer. p-8014155
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11778251
Brand: UVP 95020002
Kun null tilbage
Tekniske data
Lyskilde UV, hvidt lys
Spænding 230 V
Watt 8 W
Bølgelængde 254 nm
Strømstyrke 0,16 A
Dimensioner (L x B x H) 376 x 97 x 64 mm
Elektriske krav 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Højde (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Længde (metrisk) 376 mm
Model- EL serie lampe
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 97 mm
Produkttype UV lampe