Få mere at vide
UVP EL lamper
Tekniske data
Tekniske data
| Lyskilde | UV, hvidt lys |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 8 W |
| Bølgelængde | 254 nm |
| Strømstyrke | 0,16 A |
| Dimensioner (L x B x H) | 376 x 97 x 64 mm |
| Elektriske krav | 8 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Højde (metrisk) | 64 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Længde (metrisk) | 376 mm |
| Vis mere |