Få mere at vide
EKASTU Safety EKASTU Maskedesinfektionsmiddel
Artikelnummer. 10549432
Skift visning
Højde (metrisk):
4.5 cm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10549432 4.5 cm
1 options
Artikelnummer. 10549432 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 266942
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
EKASTU Maskedesinfektionsmiddel er et effektivt langtidsdesinfektionsmiddel til masker
  • Formaldehydfri
  • Behagelig duft
  • Vil ikke farve overfladen
  • Non-stick ventiler
  • 250 ml (koncentrat)
Tekniske data
Højde (metrisk) 4.5 cm