Få mere at vide
EKASTU Safety EKASTU Rengøringsvæske
Artikelnummer. 10248784
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml (koncentrat)
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10248784 250 ml (koncentrat)
1 options
Artikelnummer. 10248784 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 266962
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
EKASTU Rengøringsvæske bruges med åndedrætsværn, øjenbeskyttelse og håndbeskyttelse
Vil ikke plette overflader
Tekniske data
Produkttype EKASTU Rengøringsvæske
Farve Klar
Materiale Plastikhus
Kapacitet (metrisk) 250 ml (koncentrat)
Højde (metrisk) 15 cm
Vægt (metrisk) Ca. 273 g