Få mere at vide
Chemsplash Eka bukser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058351
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058351 Lille
30058358 Medium
30058239 Større
30058170 X-Large
30058436 2X-stor
30058400 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058351 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2616.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1081.05 DKK / Pakke med 50
    Spare 123.95 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bukser med elastisk talje og ankler er stærke og modstandsdygtige over for kemikaliesprøjt og støv.
Chemsplash Bukser med elastisk talje og ankler
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
  • Elastisk talje og ankler
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Fnugfrit stof
  • PFAS fri
  • Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Chemsplash Bukser med elastisk talje og ankler er lavet af blødt og mikroporøst Chemsplash stof. De er stærke og modstandsdygtige over for kemisk stænk og støv, fnugfri og har antistatiske egenskaber i henhold til EN1149-5:2008. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Denne serie er lavet til at tilbyde maksimal komfort og slidstyrke. Bukserne er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum klasse 5-9 standarder.
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Unisex
Produkttype Bukser
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Sømtype Sammenføjet
Antal lommer Ingen
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja