Få mere at vide
Chemsplash Eka Jacket A/S med krave lynlås og selvklæbende klap
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105905
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 30058475
Brand: Chemsplash 2606.400.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangs lynlåsjakke er lavet af blød og mikroporøs Chemsplash stof. Stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv.
Chemsplash Engangs lynlåsjakke
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
  • Lange ærmer og krave
  • Overdækket lynlås
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Fnugfrit stof
  • PFAS fri
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9
Beskrivelse: Chemsplash Engangs lynlåsjakke er lavet af blød og mikroporøs Chemsplash stof. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Fnugfri og antistatisk i henhold til EN1149-5:2008. Chemsplash tilbehør bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet mod bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9.
Tekniske data
Produkttype Kort laboratoriefrakke
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst kompositstof
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Væsker
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Renrumsklasse Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)