Få mere at vide
Chemsplash Eka Jacket A/S med krave lynlås og selvklæbende klap
Beskrivelse
Chemsplash Engangs lynlåsjakke
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
- Lange ærmer og krave
- Overdækket lynlås
- Silikone og latex fri
- Anti-Static Materiale
- Fnugfrit stof
- PFAS fri
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9
Beskrivelse: Chemsplash Engangs lynlåsjakke er lavet af blød og mikroporøs Chemsplash stof. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Fnugfri og antistatisk i henhold til EN1149-5:2008. Chemsplash tilbehør bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet mod bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum klasse 5 - 9.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kort laboratoriekittel |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst kompositstof |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Væsker |
| Vis mere |