Få mere at vide
Novex™ EK-Away™ Harpiks
Artikelnummer. 11573677
Skift visning
Mængde:
30 mL
Pakningsstørrelse:
30ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11573677 30 mL 30ml
1 options
Artikelnummer. 11573677 Leverandør Novex™ Leverandørnr. R18002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17430.00 DKK
    14989.80 DKK / 30ml
    Spare 2440.20 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
EK-Away™ Harpiks
EK-Away™ Harpiks er specielt designet til fjernelse af EKMax™ eller andre enterokinase-enzymer efter spaltning af proteiner indeholdende enterokinasespaltningsstedet (figur 1). Harpiksen er konjugeret med sojabønnetrypsinhæmmer, som har en høj affinitet og bindingskapacitet til enterokinase. Det katalytiske enzymsted binder denne agarosebaserede harpiks til simpel batch- eller søjlebundet fjernelse af EKMax™ eller andre enterokinasepræparater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Type Resin
Mængde 30 mL
Form Affjedring