Få mere at vide
Invitrogen™ EK-Away™ Harpiks
Beskrivelse
Indeholder
EK-Away er tilvejebragt som en 50% ethanolopslæmning; 10X bindings- og 10X strippingbuffere er inkluderet; 7,5 ml harpiks vil fjerne 250 enheder enterokinase; 30mL vil fjerne 1000 enheder af EKMax .
- Harpiksen er konjugeret med sojabønnetrypsinhæmmer, som har en høj affinitet og bindingskapacitet til enterokinase
- Det katalytiske enzymsted binder denne agarosebaserede harpiks til simpel batch- eller kolonnebundet fjernelse af EKMaxor andre enterokinasepræparater
GST-mærket proteinoprensning, His-mærket proteinoprensning, protein- og peptidoprensning, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | EK-Away™ leveres som en 50 % ethanolopslæmning og bør opbevares ved +4 °C. 10X bindings- og 10X strippingbuffere er inkluderet. 7,5 ml harpiks vil fjerne 250 enheder enterokinase; 30 ml vil fjerne 1000 enheder af EKMax™ . Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | EK-Away |
| Mængde | 7.5 mL |
| Type | Resin |
| Stationær fase | Enterokinase |
| Kolonnetype | Affinitet |