Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EIPA
Beskrivelse
TRPP3 channel inhibitor (IC50 = 10.5 μM). Inhibits the Na+/H+ exchanger (NHE). Derivative of amiloride (Cat. No. 0890).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EIPA |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 299.76 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.76 |