Få mere at vide
Otte elementer løsning - Ge, Hf, Mo Sb Sn, Te, W, Zr for ICP/MS 10mg/L, Fisher chemical™
Artikelnummer. 12926203 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 12926203
Brand: Fisher Chemical MS 011 050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eight Elements
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Ge,Hf,Mo,Sb,Sn,Te,W,Zr
Fysisk form Væske
Koncentration 10 mg/L
Type ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
Element Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 50 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 8 Components in HNO3 2%; HF 0.1% (MS 011)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i