Få mere at vide
Sonic Materials Otte-element sonde
Artikelnummer. 11763599
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11763599 Aluminium Hver
1 options
Artikelnummer. 11763599 Leverandør Sonic Materials Leverandørnr. 6300586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15866.67 DKK
    12137.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 3728.91 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Rig, robust, høj kapacitet, multi-element, sonder, der øger produktiviteten og minimerer gentagne opgaver ved at behandle identisk mange prøver samtidigt
  • Flerelementsonder med høj kapacitet øger produktiviteten og minimerer gentagne opgaver ved at behandle identisk mange prøver samtidigt
  • De skrues ind i konverteren i stedet for standard 1 2 ⁄tommer. (13 mm) sonde, og kan bruges enten manuelt eller med automatiserede systemer.
  • Energien leveret af hver spids er ensartet inden for 2 %
  • Med de fire, otte og tyve fire-element-prober er afstanden mellem spidserne (center til center) 22 32 ⁄tommer. (18 mm), og længden af de specielle mikrospidser er 57 16 ⁄tommer. (139 mm)
Tekniske data
Produkttype 8-element sonde
Materiale Aluminium
Inkluderer Aluminiumskobling og 8 x 3 mm Special Microtips
Emballagemængde 1 stk.