Få mere at vide
Sonics Materials Otte-element sonde
Beskrivelse
- Øger produktiviteten og minimerer gentagne opgaver ved at behandle identisk 8 prøver samtidigt
- Består af en aluminiumskobling og otte 1 8 ⁄tommer. (3 mm) mini mikrospidser
- Behandlingskapacitet: 250μ l-2 ml
- Afstand mellem spidser: 11 ⁄32 in. (9 mm)
- Mini mikrospidslængde: 11 ⁄16 tommer. (17 mm)
- Del nr. 630-0602
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sonde |
| Materiale | Aluminium |
| Oversigt | 8-element sonde |
| Tip stil | Mini Microtip |