Få mere at vide
Masterflex™ Ottekanals pumpehoved
Artikelnummer. p-7184541
Flowhastighed:
28,5 ml/min.
32,5 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12437430
Brand: Masterflex™ 0762300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg hovedet med seks ruller for større flowhastigheder eller hovedet med otte ruller for praktisk talt pulsløst flow
  • Bestil valgfrie minipatroner med justerbar okklusion for at variere trykket i hver kanal
  • Fjern eller indsæt nemt mini-patroner uden at forstyrre andre kanaler
  • Maksimalt tryk på 1,5 bar opnås kun med trykhåndtagskassetter
  • Click-n-go kassetter tilbyder et maks. tryk på 1,0 bar.
Tekniske data
Oversigt Otte-kanals forlænger pumpehoved med 6 ruller
Flowhastighed 32,5 ml/min.
Inkluderer otte Click'n'go™ minipatroner.
Antal kanaler 8
Antal ruller 6
Hastighed 100 rpm