Få mere at vide
Masterflex™ Ottekanals pumpehoved
Artikelnummer. 12437430
Skift visning
Flowhastighed:
28,5 ml/min.
32,5 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
12437430 32,5 ml/min. Hver
12447430 28,5 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12437430 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0762300
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg hovedet med seks ruller for større flowhastigheder eller hovedet med otte ruller for praktisk talt pulsløst flow
  • Bestil valgfrie minipatroner med justerbar okklusion for at variere trykket i hver kanal
  • Fjern eller indsæt nemt mini-patroner uden at forstyrre andre kanaler
  • Maksimalt tryk på 1,5 bar opnås kun med trykhåndtagskassetter
  • Click-n-go kassetter tilbyder et maks. tryk på 1,0 bar.
Tekniske data
Oversigt Otte-kanals forlænger pumpehoved med 6 ruller
Flowhastighed 32,5 ml/min.
Inkluderer otte Click'n'go™ minipatroner.
Antal kanaler 8
Antal ruller 6
Hastighed 100 rpm