Få mere at vide
Tocris Bioscience™ eIF4A i28
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18766175
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18766175 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18766175 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7810/10
eIF4A inhibitor
eIF4A i28 is a eukaryotic initiation factor-4A (eIF4A) inhibitor (IC50 = 8.60 μM in an eIF4A ATPase assay). It decreases BJAB Burkitt lymphoma cell viability (EC50 = 0.46 μM in a CellTiter-Glo (CTG) luminescence cell viability assay. It acts as an RNA-competitive, ATP-uncompetitive eIF4A inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-(4-Butylphenyl)furan-2-yl)-6-nitroquinoline-4-carboxylic acid
CAS 2861994-92-3
Mængde 10 mg
Mål DNA, RNA and Protein Synthesis Inhibitors
Molekylær formel C24H20N2O5
Renhed 0.98