Få mere at vide
EIF3F Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18605934 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mængde:
100 μg
50 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde
18605934 50 μg
18677872 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18605934 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP29776050ul
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
EIF3F Polyclonal specifically detects EIF3F in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen EIF3F
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulering PBS (pH 7.0)
Gene Alias eIF3 p47, eIF-3-epsilon, eIF3-epsilon, eIF3f, eIF3-p47, EIF3S5eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 5, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 (epsilon, 47kD), eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 epsilon, 47kDa, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EIF3F fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8665
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.