Få mere at vide
EIDD 2801, TRC
Artikelnummer. 30006375
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006375 50 mg
30004041 25 mg
30005900 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE98579550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2492423-29-5
Molekylær formel C13 H19 N3 O7
Molekylvægt (g/mol) 329.306
Synonym Uridine, 4-oxime, 5'-(2-methylpropanoate), (4Z)- (ACI), EIDD 1931-isopropyl ester, EIDD 2801, Lagevrio, MK-4482, Molnupiravir, β-D-N4 hydroxycytidine-5'-isopropyl ester, Uridine (4Z)-4-oxime 5'-(2-methylpropanoate)
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[(4Z)-4-hydroxyimino-2-oxopyrimidin-1-yl]oxolan-2-yl]methyl2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N\O)\NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molnupiravir
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Formel vægt 329.122