Få mere at vide
Eicosapentaensyre, TRC
Artikelnummer. 30374927
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30374927 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30374927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE47780050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis Eicosapentaenoic acid (EPA)
CAS 10417-94-4
Molekylær formel C20 H30 O2
Mængde 50 mg
Synonym 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (6CI), 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-δ5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-cis)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA, EPA 45G, Eicosapentaenoic acid, Eye-Q, Icosapent, Incromega E 7010SR, PlusEPA, Ropufa 70, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, o 3Mega+ Joy
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
IUPAC navn (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaensyre
Molekylvægt (g/mol) 302.45
Formel vægt 302.2246