Få mere at vide
Eicosapentaenoinsyre ethylester, TRC
Artikelnummer. 30180191
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180191 10 mg
30180078 50 mg
30179743 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE47780510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86227-47-6
Molekylær formel C22 H34 O2
Molekylvægt (g/mol) 330.5
Synonym (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ethyl ester, (all-Z)-, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, AMR 101, Epadel, Epadel S 300, Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentanoate, Icosapent ethyl, Incromega EPA, Timnodonic acid ethyl ester, Vascepa, cis-Eicosapentaenoic acid ethyl ester
IUPAC navn ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-ikosa-5,8,11,14,17-pentaenoat
SMIL CCOC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (EPA EE)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Formel vægt 330.2559