Få mere at vide
Eicosapentaenoic acid ethyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16492206 500 mg -
16484467 50 mg -
16418446 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0747
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eicosapentaenoic acid ethyl ester
Fysisk form Liquid
CAS 86227-47-6
Farve Light Yellow
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H34O2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym EPA ethyl ester Ethyl eicosapentaenoate
Opløselighedsinformation Ethanol : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (100.85 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(OCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 330.5
Formel vægt 330.5
Procent renhed 98.0%