Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eicosansyre, 99%
Artikelnummer. 10714041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10714041 1 g Glasflaske 1g
10416730 10 g Glasflaske 10g
10540794 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10714041 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 117720010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-30-9
Molekylær formel C20H40O2
Molekylvægt (g/mol) 312.54
MDL nummer MFCD00002755
InChI nøgle VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC navn icosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eicosanoic acid
Smeltepunkt 74.0°C to 77.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 328.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)18CO2H
Mængde 1 g
Merck Index 15, 753
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Formel vægt 312.52
Procent renhed 99%
Fysisk form Glistening Powder or Flakes