Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eicosansyre, 99%
Artikelnummer. 10416730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10416730
Brand: Thermo Scientific Chemicals 117720100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-30-9
Molekylær formel C20H40O2
Molekylvægt (g/mol) 312.54
MDL nummer MFCD00002755
InChI nøgle VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC navn icosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eicosanoic acid
Smeltepunkt 74.0°C to 77.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 328.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)18CO2H
Mængde 10 g
Merck Index 15, 753
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Formel vægt 312.52
Procent renhed 99%
Fysisk form Glistening Powder or Flakes