Få mere at vide
Eicosanoic-17,17,18,18-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eicosanoic Acid-17,17,18,18-D4 |
| CAS | 1219803-69-6 |
| Molekylær formel | C20 D4 H36 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Eicosanoic-17,17,18,18-d4 acid, Eicosanoic Acid-17,17,18,18-D4, Eicosanoic acid-d4, Arachidic-17,17,18,18-d4 acid, Arachidic acid-17,17,18,18-d4, Arachidic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 17,17,18,18-tetradeuterioicosanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.5551 |
| Formel vægt | 316.3279 g/mol |
| Vis mere |