Få mere at vide
Eicosanedioinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eicosanedioic Acid |
| CAS | 2424-92-2 |
| Molekylær formel | C20H38O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,18-Octadecanedicarboxylic Acid, 1,20-Eicosanedioic Acid, C 20, C 20 Fatty Acid, Eicosan-1,20-dioic Acid, Octadecamethylenedicarboxylic Acid, SL 20-90, SL 20-93, SL 20-99 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O4/c21-19(22)17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(23)24/h1-18H2,(H,21,22)(H,23,24) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.51 |
| Formel vægt | 342.277 |