Få mere at vide
Eicosanedial, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eicosanedial |
| CAS | 1951435-37-2 |
| Molekylær formel | C20 H38 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22/h19-20H,1-18H2 |
| SMIL | O=CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | icosanedial |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.514 |
| Formel vægt | 310.287 |