Få mere at vide
Eicosane, TRC
Artikelnummer. 30378093
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30378093 1 g
1 options
Artikelnummer. 30378093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE4774901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Eicosane
CAS 112-95-8
Molekylær formel C20 H42
Mængde 1 g
Synonym Eicosane, MPCM 37, NSC 62789, Parafol 20Z, n-Eicosane
InChI formel InChI=1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn icosane
Molekylvægt (g/mol) 282.55
Formel vægt 282.3287