Få mere at vide
n-Eicosane, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16319237 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16319237 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16319237 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1820
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
n-Eicosane112-95-81000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Eicosane
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 112-95-8, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C20H42
MDL nummer MFCD00009344
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn icosane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 282.56
PubChem CID 8222
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:43619
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eicosane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug