Få mere at vide
Eicosane, 99%
Artikelnummer. 10144410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10144410 100 g Glasflaske 100g
10246640 2 g Glasflaske 2g
10636734 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10144410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204371000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-95-8
Molekylær formel C20H42
Molekylvægt (g/mol) 282.56
MDL nummer MFCD00009344
InChI nøgle CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC navn icosane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eicosane
Smeltepunkt 36,0 °C til 38,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.7886g/mL
Kogepunkt 220,0 °C (30,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)18CH3
Mængde 100 g
Beilstein 01, 174
Specifik vægtfylde 0.7886
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether
Formel vægt 282.54
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eicosane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.