Få mere at vide
Thermo Scientific™ EI1, 95 %
Artikelnummer. 17180646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17180646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17180646 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468151000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EI1
CAS 1418308-27-6
Synonym 6-cyano-N-((4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1-(pentan-3-yl)-1 H-indol-4-carboxamid
Mængde 100 mg
Molekylær formel C23H26N4O2
Formel vægt 390.48
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%