missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EHT 1864, TRC

Artikelnummer. 30377949
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377949 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE46000010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Morpholinylmethyl)-5-((5-((7-(trifluoromethyl)-4-quinolinyl)thio)pentyl)oxy)-4H-pyran-4-one Dihydrochloride
CAS 754240-09-0
Molekylær formel C25H29Cl2F3N2O4S
Mængde 10 mg
Synonym 5-[[5-[7-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]pentyl]oxy]-2-(morpholinomethyl)-4H-pyran-4-one dihydrochloride, EHT 1864
InChI formel InChI=1S/C25H27F3N2O4S.2ClH/c26-25(27,28)18-4-5-20-21(14-18)29-7-6-24(20)35-13-3-1-2-10-33-23-17-34-19(15-22(23)31)16-30-8-11-32-12-9-30;;/h4-7,14-15,17H,1-3,8-13,16H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2c(SCCCCCOC3=COC(=CC3=O)CN4CCOCC4)ccnc2c1
Molekylvægt (g/mol) 581.47
Formel vægt 580.1177
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.