missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies EHNA (Hydrochloride)
Beskrivelse
- EHNA is a reversible adenosine deaminase inhibitor (IC50 = 1.2 μM in human red blood cells) that also selectively inhibits the cGMP-specific phosphodiesterase (PDE2) (IC50 = 0.8 and 2 μM from human and porcine myocardium, respectively, 3.5 μM in rat hepatocyte, and 5.5 μM in human platelet) (Michie et al.; Podzuweit et al.)
- Maintains pluripotency of human embryonic stem cells in the absence of exogenous cytokines, and blocks directed neuronal differentiation (Burton et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 58337-38-5 |
| Synonym | NSC 263164; erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C14H23N5O · HCl |
| Renhed | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?