missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EH-IDTBr, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 17166534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17166534 500 mg
17146534 100 mg
17156534 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17166534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66142.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 2102510-60-9 | C72H88N6O2S8 | 1326.02 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2102510-60-9
Molekylær formel C72H88N6O2S8
Molekylvægt (g/mol) 1326.02
InChI nøgle HKJHYTKBDDVGRK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 5,5 '-[[4,4,9,9-​tetrakis(2-​ethylhexyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl]bis(2,1,3-benzothiadiazole-7,4-diylmethylidyne)]bis[3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone]
IUPAC navn 3-ethyl-5-{[7-(15-{7-[(3-ethyl-4-oxo-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-5-yliden)methyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl}-9,9,18,18-tetrakis(2-ethylhexyl)-5,4 ntacyclo[10.6.0.03,10.04,8.013,17]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6- yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methyliden}-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)C2=C(SC(=C2)C2=CC=C(C=C3SC(=S)N(CC)C3=O)C3=NSN=C23)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=CC=C(C=C2SC(=S)N(CC)C2=O)C2=NSN=C12)C3(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EH-IDTBr
Mængde 500 mg
Formel vægt 1326.03
Fysisk form Fast stof

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.