Få mere at vide
Cole-Parmer™ EH-200 Series Micro-Kjeldahl Extraction Heater
Artikelnummer. 15165223 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Spænding:
230 VAC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15165223 230 VAC Hver
1 options
Artikelnummer. 15165223 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0307434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47725.00 DKK
    42213.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 5511.89 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Specielt designet til at bestemme proteinindholdet i fødevarer på mikroskala.
  • Seks positionsvarmer giver mulighed for enkelt eller flere fordøjelser
  • Robust rustfri stålkonstruktion er holdbar og nem at rengøre
  • Dedikeret controller til hver kappe er sikkert anbragt i en kølig zone
Designet til Kjeldahl fordøjelse i mikroskala, ekstraktionsvarmerne kan rumme op til seks 18 til 50 ml rundbundede kolber. Varmelegemet inkluderer to støttearme, der kan monteres på siderne for at holde det valgfri stinkopsamlingsbeholder, røret lader dig sikkert opsamle og udstøde røg, når du ikke betjener varmeren under et stinkskab.
Hver varmekappe har sin egen uafhængige varmeregulator, tænd-sluk-knap og ravfarvet neon-indikatorlys og kan fungere op til en maksimal elementtemperatur på 800 °C. Varmeregulatorer placeret i den nederste del af enheden er sikkert adskilt fra de øvre varmeelementer af en rustfri stålbakke og et godt ventileret luftrum. Ekstra sikkerhedsfunktioner inkluderer en jordskærm og dobbeltsikringer på forsyningsledningen.
Tekniske data
Volumen 50 mL Maks. kolbestørrelse
Oversigt Micro-Kjeldahl Ekstraktionsvarmer
Dybde (engelsk) 6.315 tommer.
Til brug med Kolber
Højde (engelsk) 6.375 tommer.
Spænding 230 VAC
Inkluderer Støttearme med beslag og en 6 fod. (1,8 m) Strømledning med EU-stik
Materiale Rustfrit stål
Nå tælle 6
Bredde (engelsk) 20,5''
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 800 °C
Temperatur (engelsk) 1472 °F
Frekvens 50/60 Hz