Få mere at vide
EGTA, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11418874 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418874 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11418874 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521329350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EGTA
CAS 67-42-5
Molekylær formel C14H24N2O10
Mængde 50 g
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
InChI nøgle DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formel vægt 380.35