Få mere at vide
EGTA-AM, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481198
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16481198 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16481198 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0973
MedChemExpress EGTA-​AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA; EGTA-​AM is also a Ca2+ chelator with slow chelating dynamics.
EGTA-​AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EGTA-AM
CAS 99590-86-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H40N2O18
Mængde 5 mg
Synonym EGTA Acetoxymethyl ester
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (74.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCOC(C)=O)CN(CC(OCOC(C)=O)=O)CCOCCOCCN(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 668.6
Formel vægt 668.6
Grad Research
Fysisk form Viscous Liquid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation