Få mere at vide
Melford EGTA
Artikelnummer. 30018261
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018261 50 g
30018260 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018261 Leverandør Melford Leverandørnr. E5706050.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1806.93 DKK
    1485.53 DKK / 50g
    Spare 321.40 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 67-42-5
  • Molekylformel:C14H24N2O10​​
  • Molekylvægt: 380,35
Tekniske data
CAS 67-42-5
Renhedsgrad noter Molekylærbiologi med grad
Molekylær formel C14H24N2O10
Mængde 50 g